Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes au format 384 ClipTip™
Code produit 15266293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
30 μl
125 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Version longue
Version longue, Extended Length
Conditionnement:
3840 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Type de pointe Conditionnement
15266293 125 μl Non stérile Version longue 3840 pièces
15206293 12,5 μl Non stérile Version longue -
15972011 12,5 μl Stérile Version longue 3840 pièces
15962011 12,5 μl Non stérile Version longue 3840 pièces
15216293 12,5 μl Stérile Version longue, Extended Length -
15236293 30 μl Non stérile Version longue 3840 pièces
15246293 30 μl Stérile Version longue 3840 pièces
15276293 125 μl Stérile Version longue 3840 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15266293 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 94410150
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Assurez une parfaite étanchéité pour chaque échantillon grâce aux pointes de pipettes au format 384 ClipTip™ qui fonctionnent bien avec E1-ClipTip™. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip. Dotés d’un mécanisme innovant de fixation à embout snap and seal, les pointes de pipettes assurent une force légère grâce à un accessoire à pointe sécurisée, permettant une plus grande efficacité et une plus grande confiance dans votre travail.
Caractéristiques principales :
  • Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
  • Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
  • Les cônes ClipTip se clipsent fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à frapper sur les cônes pour les fixer sur votre pipette
Faible rétention
  • Chaque pointe de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
  • Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
  • Cinq tailles au choix : 20, 50, 200, 300 et 1 000 μl
Traçabilité immédiate
  • Chaque insert de cônes présente des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert du portoir de cônes de pipette ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ClipTip 384 125, Non-avec filtre, Non-stérile, Rack
Volume (métrique) 125 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 2,52 in
Longueur (métrique) 6,4 cm
Format Rack
Type de pointe Version longue
Conditionnement 10 x 384 pointes / rack
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific F1-ClipTip, Thermo Scientific E1-ClipTip
Gamme de produits ClipTip
Fit for Purpose Prêt pour la PCR