Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Descripción
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
- Les cônes pour pipettes ClipTip sont munis de 'clips', qui assurent une fixation par verrouillage pour une étanchéité parfaite. Lorsque les cônes ClipTip sont en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber, quelle que soit la pression exercée lors la mise en place. La prise des cônes ClipTip exige une pression très réduite. Il n’est pas nécessaire de forcer pour les fixer sur la pipette.
Faible rétention
- Chaque cône ClipTip est à faible rétention pour une distribution totale de l'échantillon.
- Les cônes sont certifiés sans contamination par RNase, DNase, ADN, ATP ni endotoxines.
- Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30% de plastique en moins.
- Choix de cinq modèles: 20, 50, 200, 300 et 1000μl
- Chaque plateau de cônes comporte des informations de lot et de volume. Un code couleur permet d’associer facilement la pipette F1-ClipTip au bon rack de cônes ClipTip.
Garantía
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Especificaciones
Especificaciones
| Description | ClipTip 300, sans filtre, stérile, rechargeable |
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,48 in |
| Longueur (métrique) | 6,3 cm |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Faible rétention |
| Conditionnement | 10 x 96 pointes / insert (tour de recharge) |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.