Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-HY Medium D
Artikelnummer. 16447490
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
90 mL
Packungsgröße:
90mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16447490 90 mL 90mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16447490 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 03804
 Restricted Item
Expédition estimée: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Semi-solid methylcellulose-based hybridoma selection and cloning medium with HAT (serum-containing)
  • Save research time and resources by performing hybridoma selection and cloning in one step with this methylcellulose-based medium
  • Use ClonaCell-HY Medium D to easily isolate individual clones with a high probability of monoclonality for further screening and expansion
  • Hybridoma clones typically have a wide range of growth rates and productivities; when cloned using ClonaCell-HY Medium D, they form visible and discrete monoclonal colonies, preventing the loss of rare and high-producing clones due to overgrowth
  • ClonaCell-HY Medium D is a semi-solid medium containing serum and the selective agents hypoxanthine, aminopterin, and thymidine (HAT)
  • It has been verified for use in developing mouse and rat hybridomas
  • It has also been reported to be compatible with producing and cloning hybridomas using lymphocytes from a variety of host animals, including human, mouse, rat, and hamster (e.g. Wilson JR et al. Antiviral Res, 2016)
Spezifikation
Cell Type Hybridomas
For Use With (Application) Cell Culture; Semi-Solid Cloning
Quantity 90 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.