Learn More
Buerkle™ Close-it™ Aliments scellés de contrôle& Pharma
Code produit 11802723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
95 x 95 mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11802723 95 x 95 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11802723 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53032018
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma avec un adhésif approuvé pour une utilisation avec des denrées alimentaires. Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
  • Couche de barrière en aluminium
  • Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
  • Conforme aux directives de la FDA
  • Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Description Sceau de contrôle Close-it food
Couleur Blanc
Format Label
Matériau Aluminium, Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Front
Type de produit Sceau de contrôle
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Non
À utiliser avec (application) Échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des additifs alimentaires
Quantité 500/rouleau
Dimensions (L x l) 95 x 95 mm
Longueur (impériale) 3.74 in.
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (impériale) 3.74 in.
Largeur (métrique) 95 mm
Hauteur (impériale) 3.74 in.
Hauteur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)