Description
- Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
- Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
- Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
- Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
- Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
- Fournies en rouleaux pratiques
- Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
Specifications
Specifications
| Description | Sceau de contrôle Close-it |
| Type d’adhésif | Synthetic |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Gloss |
| Format | Label |
| Matériau | Aluminium, Papier traité avec des huiles non saturées |
| Côtés imprimables | Front |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher le texte | Imprimé |
| Show More |
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)