Learn More
Buerkle™ Close-it™ Contrôle des scellés alimentaires et pharmaceutiques
Artikelnummer. 12060872
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (L x l):
95 x 95 mm
Packungsgröße:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x l) Packungsgröße
12060872 95 x 95 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12060872 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53032017
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma avec un adhésif approuvé pour une utilisation avec des denrées alimentaires. Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
  • Couche de barrière en aluminium
  • Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
  • Conforme aux directives de la FDA
  • Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité FDA
Description Sceau de contrôle Close-it food
Couleur Rouge
Matériau Aluminium, Papier traité avec des huiles non saturées
Type de produit Sceau de contrôle
Stérilité Non stérile
Afficher le texte Oui
À utiliser avec (application) Échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des additifs alimentaires
Quantité 500/rouleau
Dimensions (L x l) 95 x 95 mm
Longueur (impériale) 3,74 in
Largeur (impériale) 3,74 in
Largeur (métrique) 95 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
également disponible pour le secteur de l’alimentation et de la pharmacie (avec un adhésif certifié)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.