Learn More
Biodesign™ Pinces de fermeture pour tubulure de dialyse
Code produit 12787496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
21,3 mm
28,7 mm
49,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12787496 49,5 mm 10 pièces
12777496 28,7 mm 10 pièces
12767496 21,3 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12787496 Fournisseur Biodesign™ Code fournisseur D805
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Type de produit Pince de fermeture
Diamètre (métrique) 49,5 mm
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Pour tubulure de dialyse Biodesign