Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour flacon universel métallique
Code produit 15369643 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes (33 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15369643 Tubes (33 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15369643 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS120087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.49€
    16.33€ / 1 pièces
    Économisez 33.16€
    67% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capable de contenir six flacons ou des tubes à profil bas jusqu’à 33 mm de diamètre. Le rack pour flacons universels métallique Fisherbrand™ est fabriqué en acier revêtu d’époxy résistant aux produits chimiques.
  • Racks métalliques en acier recouvert d’époxy résistants aux produits chimiques
  • Convient aux flacons universels, McCartney et à scintillation et aux tubes à profil bas jusqu'à 33 mm de diamètre.
  • format 2 x 6
  • Support à fond en maille
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (33 mm)
Matériau Acier recouvert d’époxy
Positions 12
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tubes et flacons à fond conique, rond ou plat en verre ou en plastique
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 212 x 80 x 60 mm
Longueur (métrique) 212 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 33 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Hauteur (métrique) 60 mm
Array 2 x 6
Largeur (métrique) 80 mm