Learn More
KGW Isotherm™ Piège à froid
Code produit 10264892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Comprend:
Dewar 12C
Dewar 12C, bec verseur
Dewar 18C, bec verseur
Dewar du XVIIIe siècle
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Comprend Conditionnement
10264892 KF 29-GL-A Dewar 12C, bec verseur 1 pièce
10475602 KFL 29-GL-A Dewar 18C, bec verseur 1 pièce
10202022 KF 29-GL Dewar 12C 1 pièce
10789444 KFL 29-GL Dewar du XVIIIe siècle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10264892 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 17372
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL (condensat), 1 L (liquide de refroidissement)
Comprend Dewar 12C, bec verseur
Quantité 1/boîte
Type Piège à froid (court)
Modèle KF 29-GL-A
Type de connexion Filetage en verre GL18 avec olive