Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Code produit 11720089 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Filetage mâle Luer de 1/4 à 28 in. Filetage
Mâle LL à 1/16 in D.I.
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/16 in Tuyau cannelé
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/4 in Tuyau cannelé
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/8 in Tuyau cannelé
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 3/16 in Tuyau cannelé
Raccord cannelé mâle Luer x 1⁄4 po
Conditionnement:
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11720089 Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/4 in Tuyau cannelé 25 pièces
11799609 Filetage mâle Luer de 1/4 à 28 in. Filetage 25 pièces
11730319 Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/16 in Tuyau cannelé 25 pièces
11776048 Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/8 in Tuyau cannelé 25 pièces
11868621 Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 3/16 in Tuyau cannelé 25 pièces
12685740 Raccord cannelé mâle Luer x 1⁄4 po 25 pièces
11755818 Mâle LL à 1/16 in D.I. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11720089 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4550519
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Masterflex™ Nylon Les raccords Luer mâles sont idéaux pour diverses applications critiques, notamment les seringues ou les petits tubes. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Masterflex™ Nylon Les partenaire Luer masculin sont idéaux pour diverses applications critiques, y compris les seringues ou les petites tubes. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
  • Respect des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue des procédés
  • Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Bonne résistance chimique
  • Température max.455°F (235°C)
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Matériau Nylon
À utiliser avec Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x 1/4 in Tuyau cannelé
Quantité d’emballage 25/boîte
Comprend Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides
Type de produit Raccord Luer