Learn More
Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™
150.00€ - 633.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 8068-28-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C58H105N16Na5O28S5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1749.811 |
| Numéro MDL | MFCD00130824 |
| Clé InChI | IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I |
| Synonyme | Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate |
| CID PubChem | 131668505 |
| Nom IUPAC | pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
| SMILES | CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15418159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.03 |
1g |
150.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15428159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.06 |
5g |
633.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityFreely soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Identifiants chimiques
| 8068-28-8 | |
| 1749.811 | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| 131668505 | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
Spécification
| Colistin sodium methanesulfonate | |
| White to Yellow | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, | |
| 131668505 |
| 8068-28-8 | |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| 14,2479 | |
| Freely soluble in water | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
| 1749.811 | |
| 1759.89 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-516-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GH1650000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold