Learn More
SymLine Collecteur, V2.0, 3/4 voies
Code produit 17148698
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système SymLine
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17148698 Système SymLine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17148698 Fournisseur SymLine Code fournisseur 306509
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce collecteur de purge vous permet d’installer jusqu’à quatre SafetyCaps sur votre flacon de purge.
  • En utilisant un collecteur 4 en 1, jusqu'à 4 Safety Waste Caps peuvent être connectés simultanément à un seul point de connexion sur le système de tuyaux.
  • Spécification
    À utiliser avec (application) Système d’élimination des déchets
    Description Collecteur, V2.0, universel 3/4 voies avec bouchon aveugle pour connexion HPLC, 1 x GL45 (f) à 4 x GL45 (m), conducteur électrostatique PE-HD
    À utiliser avec (équipement) Système SymLine
    Type Bouchon à vis de rechange
    Canaux de solvant 4
    Matériau PEHD-EC
    Comprend Universel 3/4 voies avec bouchon borgne pour connexion HPLC, 1 x GL45 (f) à 4 x GL45 (m)
    Diamètre du filetage GL45