Learn More
Shamrock™ Rouleau d’étiquettes avec code couleur
Description
- Résistantes à l’eau, à l’huile et aux acides
- Plage de températures comprise entre −20° et +121°C
- Peuvent être utilisées dans des autoclaves, congélateurs, réfrigérateurs et étuves
- Trois longueurs d
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Identification et étiquetage faciles |
| Plage de températures (métrique) | –20°C à +121°C |
| Longueur (métrique) | 55 m |
| Largeur (métrique) | 13 mm |