Learn More
Fisherbrand™ Boîte de lames de microscope haut de gamme, 25 emplacements
Tous les produits Heathrow Scientific ProduitsDescription
Stockez et transportez 25 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 25 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockag
- Les boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées
- Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames
- Doublure disponible en liège ou en mousse
- Le couvercle emboîtant se ferme facilement et permet d’accéder aisément aux lames
- Empilable
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage pour lames |
| Capacité de lame | 25 |
| Type de bouchon | Couvercle emboîtant |
| Couleur | Rouge |
| L’appareil peut contenir | 25 lames de microscope |
| Dimensions (L x l x H) | 141 x 88 x 35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Comprend | Fiche d’inventaire de lames |
| Longueur (impériale) | 5,55 in |
| Afficher plus |