Learn More
Macherey-Nagel™ Système de protection des colonnes
Code produit 12738032 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Colonnes EC 4/2 avec dia.int. de 2 mm, 4/3 avec dia.int. de 3/4/4.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12738032 Colonnes EC 4/2 avec dia.int. de 2 mm, 4/3 avec dia.int. de 3/4/4.6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12738032 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 718966
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à toutes les colonnes HPLC analytiques avec raccords de 1/16 po (1,59 mm). Le système de protection de colonne Macherey-Nagel™ est un système universel et innovant de support de précolonne à vis pour une utilisation avec des cartouches de colonne EC avec une longueur de colonne de 4 mm.
Le système comprend un support de cartouche, 2 capillaires de rechange (0,12 mm de dia. int.),3 ferrules, 2 clés et un manuel.
  • Cartouches remplies avec les adsorbants HPLC NUCLEODUR™, NUCLEOSIL™ and NUCLEOSHELL™
  • Protection idéale pour votre colonne analytique principale—augmentation significative de la durée de vie de la colonne
  • Réduit au minimum le volume nul—convient également pour la HPLC ultra-rapide
  • Ferrules spécifiques—stabilité de la pression de ferrule jusqu’à 1300 bar (18 850 psi)
  • Contrôle visuel de la contamination—changement de la précolonne au fil du temps
  • Longueur de la précolonne 4 mm, dia. int. 2 mm (pour les colonnes principales avec dia. int. 2 mm) ou dia. int. 3 mm (pour les colonnes principales avec dia. int. de 3, 4 et 4,6 mm)
  • Précolonnes UNIVERSAL RP adaptées à toutes les colonnes HPLC dans des conditions de RP
Spécification
Longueur (métrique) Longueur de la colonne de 4 mm
Description Système universel à support de colonne à visser, convient aux HPLC analytique et U-HPLC
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Colonnes EC 4/2 avec dia.int. de 2 mm, 4/3 avec dia.int. de 3/4/4.6 mm
Type de produit Système de protection des colonnes