Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPage Mini, épaisseur 0,5 mm
Code produit 11837593 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
16
20
5
8
9
Volume (métrique) des puits:
10 μl
12,5 μl
16 μl
20 μl
25 μl
30 μl
50 μl
330 μl
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement
11837593 12 16 μl 1 pièce
11857583 10 20 μl 1 pièce
11887593 16 12,5 μl 1 pièce
11837603 20 10 μl 1 pièce
11887603 5 50 μl 1 pièce
11837613 8 30 μl 1 pièce
11887613 9 25 μl 1 pièce
11837583 1 prép., 1 marqueur 330 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11837593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.30€
    19.09€ / 1 pièces
    Économisez 0.21€
    1% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Accessoire à utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale sur gel OmniPAGE mini
  • Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (application) Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini
Type Peigne
Nbre de puits 12
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Volume (métrique) des puits 16 μl