Learn More
Grant Instruments™ Mélangeur à centrifuger/vortex Combi-Spin PVC 2400
Code produit 11441028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
11441028 120/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11441028 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PCV2400
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Combinaison microcentrifugeuse / mélangeur vortex, économique et à vitesse fixe, pour les applications combinées ou indépendantes de centrifugation et de mélange de microtubes et de barrettes de microtubes de 0,2 ml dans des applications à faibles volumes.
  • Plage de réglage de la température +4°C à +40°C
  • Vitesse de centrifugation : fixée à 2800 tr/min (50 Hz) et 3500 tr/min (60 Hz)
  • Sélection de rotors interchangeables pour différentes tailles / associations de microtubes et pour les bandes de 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 2 800 tr/min à 50 Hz, 3 500 tr/min à 60 Hz
Tension 120/230 V
Capacité de tube 1,5/2 ml, 0,5 ml, 0,2 ml
Largeur (métrique) 190 mm
Nbre de positions 12 x 1,5 à 2,0 ml/12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml