Description
- Avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel, proportionnelle à la concentration ionique
- Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
- L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible (une fois par jour) à la même température que l’échantillon
- Température de mesure : 0 à 50 °C
- Livré avec membrane, solution électrolytique, solution ISAB, étalon ISE et joint
Solution ISAB :
Pour ajuster la force ionique, ajoutez directement à la solution à mesurer.
Norme ISE :
Pour l'étalonnage des électrodes ioniques. Concentration 1000 ppm.
Spécification
Spécification
| Applications | Détermination de l’ion NO3- |
| Type de solution de remplissage | ISAB/ISE |
| Plage de pH | 2,5 à 11 |
| Interférences | CIO4-, I-, CN-, BF4-, Cl-, NO2- |
| Électrode | ISE combinée au nitrate |
| Paramètre | ion nitrate |