Learn More
Fisherbrand™ Électrode combinée sélective d’ions
Code produit 11779708 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Électrode:
ISE combiné au cuivre
ISE combinée au nitrate
combinée sélective d’ions
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Électrode Conditionnement
11779708 ISE combiné au cuivre 1 pièce
11795638 combinée sélective d’ions -
11769708 combinée sélective d’ions 1 pièce
11749718 ISE combinée au nitrate -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11779708
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Convertit l’activité d’un ion spécifique dissous dans une solution en un potentiel électrique. L’électrode combinée sélective d’ions Fisherbrand™ est compatible avec tous les instruments de mesure de pH/mV ou d’ions.
  • Avec surface plate interchangeable à membrane solide
  • L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel, proportionnelle à la concentration ionique
  • Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
  • Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
  • L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible (une fois par jour) à la même température que l’échantillon
  • Température de mesure : 0 à 50 °C
  • Livré avec membrane, solution électrolytique, solution ISAB, étalon ISE et joint
Solution ISAB :
Pour ajuster la force ionique, ajoutez directement à la solution à mesurer.
Norme ISE :
Pour l'étalonnage des électrodes ioniques. Concentration 1000 ppm.
Specifications
Applications Détermination de l’ion cuivre (Cu+)
Type de solution de remplissage ISAB/ISE
Plage de pH 2 à 12
Interférences Ag + , Hg 2+ , Cl - , Br - , Cd 2+ , Fe 2+
Électrode ISE combiné au cuivre
Paramètre Ion cuivre