Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 2 mm d’épaisseur
Code produit 11823313 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
16
2 prép., 2 marqueurs
20
25
4 prép., 2 marqueur
8
Volume (métrique) d’échantillon:
20 μl
27 μl
32 μl
45 μl
54 μl
81 μl
153 μl
720 μl
315 μl x 8
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) d’échantillon unitSize
11823313 10 54 μl 1 pièce
11853313 1 prép., 1 marqueur 720 μl 1 pièce
11893313 12 45 μl 1 pièce
11833323 16 32 μl 1 pièce
11883323 20 27 μl 1 pièce
11813333 2 prép., 2 marqueurs 315 μl x 8 1 pièce
11853333 25 20 μl 1 pièce
11893333 4 prép., 2 marqueur 153 μl 1 pièce
11813353 8 81 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11823313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.60€
    26.51€ / 1 pièces
    Économisez 4.09€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
  • Maximiser le volume d’échantillons
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi
Type Peigne
Nbre de puits 10
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 2 mm
Volume (métrique) d’échantillon 54 μl