Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1,5 mm d’épaisseur
Code produit 11843333 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
16
2 prép., 2 marqueurs
20
25
4 prép., 2 marqueur
8
Volume (métrique) d’échantillon:
15 μl
20 μl
24 μl
34 μl
41 μl
61 μl
115 μl
236 μl
540 μl
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) d’échantillon unitSize
11843333 25 15 μl -
11592884 10 41 μl 1 pièce
11813313 10 41 μl 1 pièce
11843313 1 prép., 1 marqueur 540 μl 1 pièce
11883313 12 34 μl 1 pièce
11823323 16 24 μl 1 pièce
11873323 20 20 μl 1 pièce
11803333 2 prép., 2 marqueurs 236 μl 1 pièce
11883333 4 prép., 2 marqueur 115 μl 1 pièce
11823343 8 61 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11843333
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
  • Maximiser le volume d’échantillons
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux
Type Peigne
Nbre de puits 25
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Volume (métrique) d’échantillon 15 μl