Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1,5mm
Code produit 11853363 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
14
16
20
28
30
35
4 prép., 2 marqueur
Volume (métrique) d’échantillon:
11 μl
15 μl
17 μl
19 μl
32 μl
41 μl
44 μl
61 μl
68 μl
182 μl
743 μl
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) d’échantillon unitSize
11853363 10 68 μl 1 pièce
11893363 10 44 μl 1 pièce
11823373 1 prép., 1 marqueur 743 μl 1 pièce
11863373 12 61 μl 1 pièce
11803383 14 44 μl 1 pièce
11843383 16 41 μl 1 pièce
11833393 20 32 μl 1 pièce
11893393 28 11 μl 1 pièce
11803403 28 17 μl 1 pièce
11843403 30 19 μl 1 pièce
11883403 35 15 μl 1 pièce
11823413 4 prép., 2 marqueur 182 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11853363
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Maximiser le volume d’échantillons
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus
Type Peigne
Nbre de puits 10
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Volume (métrique) d’échantillon 68 μl