Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 2 mm
Code produit 11813383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
14
16
18
2 prép., 2 marqueurs
20
28
30
35
4 prép., 2 marqueur
Volume (métrique) d’échantillon:
20 μl
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
11813383 14 59 μl 1 pièce
11863363 10 90 μl 1 pièce
11803373 10 59 μl 1 pièce
11833373 1 prép., 1 marqueur 990 μl 1 pièce
11873373 12 81 μl 1 pièce
11853383 16 54 μl 1 pièce
11893383 18 23 μl -
11843393 20 43 μl 1 pièce
11873393 2 prép., 2 marqueurs 450 μl 1 pièce
11813403 28 23 μl 1 pièce
11853403 30 25 μl 1 pièce
11893403 35 20 μl 1 pièce
11833413 4 prép., 2 marqueur 243 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11813383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.15€
    29.69€ / 1 pièces
    Économisez 11.46€
    27% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Maximiser le volume d’échantillons
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus
Type Peigne
Nbre de puits 14
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 2 mm
Volume (métrique) d’échantillon 59 μl