Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 1 mm
Code produit 11857593 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
16
20
5
8
9
Volume (métrique) des puits:
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
60 μl
100 μl
650 μl
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement
11857593 12 35 μl 1 pièce
11877583 10 40 μl 1 pièce
11807593 1 prép., 1 marqueur 650 μl 1 pièce
11807603 16 25 μl 1 pièce
11857603 20 20 μl 1 pièce
11807613 5 100 μl 1 pièce
11857613 8 60 μl -
11807623 9 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11857593
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Accessoire à utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale sur gel OmniPAGE mini
  • Fourni comme standard
  • Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (application) Séparations Mini SDS PAGE, Native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini
Type Peigne
Nbre de puits 12
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1 mm
Volume (métrique) des puits 35 μl