Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 2 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Volume (métrique) des puits | 80 μl |