Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs coudés cannelés
Code produit 11871080
Change view
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port unitSize
11871080 Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po) 25 pièces
11891080 Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po) 25 pièces
11881080 Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 po) 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11871080 Fournisseur Ark Plas Products™ Code fournisseur CDA49PR0
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs coudés cannelés de qualité commerciale Ark Plas Products™ sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
  • Économique et fiable
  • Jusqu’à 125 psi sans pince
  • Contient des matériaux de coulisse recyclés
  • Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Certifications/Conformité Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tube flexible
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po)
Forme Coude
Couleur Naturel
Pression maximale Jusqu’à 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Connecteur coudé cannelé