Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec / bloc chauffant numérique compact, bain sec compact S, 100/240 V, prises CN, EU et UK
Code produit 15312225 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Bain sec compact D
Bain sec compact S
Type de prise:
CN, EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de prise Conditionnement
15312225 Bain sec compact D CN, EU, UK 1 pièce
15302225 Bain sec compact S CN, EU, UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15312225 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88871004
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez l’espace sur votre paillasse avec notre bain sec compact et léger, compatible avec plusieurs combinaisons de tailles de blocs pour une plus grande polyvalence.
Optimisez l’espace sur la paillasse grâce au bain à sec numérique compact Thermo Scientific™ — disponible avec plusieurs combinaisons de tailles de blocs pour une grande polyvalence au niveau de la taille des tubes.
  • La sonde de température intégrée contribue à une excellente précision et un contrôle optimal de la température
  • Conçu pour un contrôle précis de la température
  • Rapide montée en température rapide
  • Plusieurs combinaisons de différentes tailles de blocs de tailles différentes permettent une polyvalence des tailles de tubes lors de la procédure expérimentale
  • Alimentation basse tension de 12 V
  • Deux tailles pour répondre aux exigences de volume de vos applications
  • Affichage numérique pratique et facile à lire
  • Faible encombrement
  • Conception légère
  • Le modèle simple (S) peut accueillir un bloc entier, 2 demi-blocs, 4 quarts de bloc ou 1 demi-bloc et 2 quarts de bloc
  • Le modèle double (D) peut accueillir 2 blocs entiers, 4 demi-blocs, 8 quarts de bloc ou une combinaison de blocs entiers / demi-blocs et quarts de bloc.
Applications :
  • Préparation des échantillons
  • Conservation des enzymes
  • Réactions enzyme-substrat
  • Amplification d’ADN
Accessoire requis :
  • L’unité doit être commandée avec le(s) bloc(s)
Garantie
2 ans, échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cTUVus, RoHS
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 0,2 ml
Éclairage DEL
Type de prise CN, EU, UK
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 2°C à 100°C (température ambiante à 25°C)
Type Bain/bloc sec
Montée en température Taux de chauffage moyen de 20 min (30° à 100°C, température ambiante de 25°C)
Comprend Bain sec, prises CN, EU et UK, élévateur de bloc, couvercle en plastique
Modèle Bain sec compact D
Nbre de blocs 2 blocs complets, 4 demi-blocs, 8 quarts de bloc ou un assortiment de blocs complets, demi-blocs et quarts de bloc
Précision de la température ≤ ± 0,5°C
Uniformité de la température ≤ ± 0.5°C
Garantie 2 ans, échange
Dimensions (L x l x H) 200 × 200 × 25 mm (7.9 × 7.9 × 1 in)
Longueur (impériale) 7.9″
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 1″
Hauteur (métrique) 25 mm
Poids (impériale) 3.3 lb
Poids (métrique) < 1,5 kg
Alimentation électrique 12 VCC, 7 A
Tension 100/240 V
Afficher plus Afficher moins
Garantie : Garantie Thermo Fisher Scientific standard et limitée de 2 ans. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte local. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.