Learn More
Hellma Cuve à flux compacte
Code produit 12769616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
390 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12769616 390 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12769616 Fournisseur Hellma Code fournisseur 176700851040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    504.00€ / 1 pièces
    Économisez 46.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cuve en quartz compacte et haute performance pour les mesures de débit.
  • Compact
  • Comprend 2 raccords à vis M 6 x 1
  • Comprend une tubulure FEP (dia. ext. : 1,9 mm ; Dia.Int. : 1,1 mm ; Longueur : 500 mm)
  • Pour les mesures d’absorbtion
  • Matériau de la fenêtre : verre de quartz haute performan
Spécification
Description Dimensions externes : 35 x 12,5 x 12,5 mm, ouverture : 11 x 3,5 mm
Capacité (métrique) 390 μl
Épaisseur (métrique) Épaisseur de couche : 10 mm
Comprend 2 raccords à vis M 6 x 1, tubulure FEP (dia. ext. : 1,9 mm ; Dia.Int. : 1,1 mm ; Longueur : 500 mm
Hauteur (métrique) Hauteur du centre : 8,5 mm