Learn More
Buerkle™ Ensemble de jerrican compact et robinet d’arrêt compact
Code produit 15833954 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15833954 10 L 335 x 125 x 335 mm 1 pièce
11971451 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15833954 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 04353010
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L'ensemble est doté d'un système de fermeture inviolable en polypropylène.
  • PP, transparent
  • Bouchon inviolable
  • Boîte autoclavable (sans vanne)
  • Graduations en litres moulées
  • Accessoire de support de la boîte en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Inviolable
Couleur Transparente
Profondeur (métrique) 335 mm
Description Jerrican compact avec robinet
Dimensions (L x l x H) 335 x 125 x 335 mm
Graduations Litres moulés
Hauteur (métrique) avec bouchon 335 mm
Comprend Robinet compact
Longueur (métrique) 335 mm
Matériau Polypropylène
Mouth Style Filetage S50
Type de produit Ensemble bidon et robinet
Forme Rectangulaires
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 125 mm