Learn More
Grant Instruments™ Agitateur basculant de plateforme compact à angle fixe PMR-30 Grant Bio™
Code produit 12965501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 30 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
12965501 5 à 30 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12965501 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PMR30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.33€
    608.00€ / 1 pièces
    Économisez 240.33€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur basculant de plateforme compact mais hautement fonctionnel, à angle fixe, de la gamme Grant-bio, offrant un mouvement d’oscillation latéral souple pour une agitation douce des échantillons dans les tubes, les flacons de culture, les capsules et
  • Réglage simple de la vitesse - de 5 à 30 oscillations/min - avec un cadran gradué
  • Fixé 7° angle d'inclinaison
  • Charge maximale de 1 kg
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
  • Fixé 7º angle d'inclinaison
  • Compact, robuste, avec un profil bas et un faible encombrement
  • Réglage simple du minuteur, avec un grand affichage LED facile à lire indiquant clairement le temps restant
  • Tapis lisse et antidérapant fourni en standard - empêche les récipients de glisser
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 7°
Capacité de charge (métrique) 1 kg
Vitesse de rotation 5 à 30 tr/min
Tension 120/230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Puissance 3,8 W
Ampérage 0,032 A
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) 205 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 215 mm
Largeur (métrique) 220 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 215 mm
Type de contrôleur Cadran gradué
Modèle PMR-30
Affichage LED à 4 chiffres
Comprend Tapis lisse et antidérapant
Type de plateforme Inclinaison fixe
Plage de durée 1 min à 24 heures