Learn More
Integra Biosciences™ Kit complet de l’opérateur manuel
Beschreibung
VACUBOY est un outil d’aspiration polyvalent qui convertit toute source de vide en un système d’aspiration convivial pour l’aspiration de liquides provenant de pratiquement tous les récipients de laboratoire à l’aide d’un seul bouton et de manière contrôlée.
- La pièce à main est connectée à toute source de vide disponible à l’aide d’une tubulure en silicone et équipée d’un des différents adaptateurs d’aspiration
- La correspondance parfaite est obtenue lorsque le VACUBOY est connecté à un système d’aspiration VACUSAFE
- Le grand choix d’adaptateurs permet au VACUBOY de manipuler des liquides de tous les tubes, boîtes, flacons, flacons en T ou plaques multi-puits, en s’adaptant à leur forme et leur taille
- Adaptateurs pour aspiration avec pipettes Pasteur, pipettes sérologiques, pointes de pipettes jetables ou aiguilles en acier inoxydable
- Adaptateurs multicanaux pour une vidange rapide des plaques multi-puits
- Régulation du vide à l’aide d’un bouton tactile pour une aspiration contrôlée et en douceur des liquides
- Ergonomique, parfaitement adapté aux tâches d’aspiration longues, productives ou répétitives
- Le système anti-goutte empêche des fuites de déchets liquides de la pointe ou de la pipette, ce qui réduit les risques de contamination lors de l’utilisation de liquides présentant un risque biologique
- Autoclavable et stérilisable, le VACUBOY permet une sécurité maximale en laboratoire en cas de travail avec des déchets liquides biologiques dangereux
- Fonctionnement compact, convivial et intuitif
- Capteur de détection de niveau
- Bouton de commande pour un réglage infini du vide (plage : -300 mbar à 600 mbar)
- Fonctionnement silencieux
- Opérateur manuel VACUBOY avec adaptateur en acier inoxydable de 40 mm inclus.
- En tournant le bouton de commande de vide au niveau désiré, il contrôle et se règle automatiquement pendant le fonctionnement. Autonome ou en association avec ses nombreux accessoires pour opérateur manuel VACUBOY, il s’agit d’une correspondance parfaite pour une large gamme d’applications à basés sur le vide
- Toutes les pièces exposées aux liquides critiques sont entièrement autoclavables et peuvent être stérilisées pendant 20 minutes à 121 °C, ce qui garantit une sécurité maximale
- Les liquides sont récupérés dans le flacon autoclavable de récupération des déchets
- Le filtre hydrophobe réduit le risque d’aspirer accidentellement du liquide dans la pompe et le corps de pompe
- Disponible avec un flacon en polypropylène de 4 l ou un flacon en verre de 3 l.
- Le confort de VACUSAFE offre instantanément une solution propre pour une aspiration, une élimination ou une filtration pratiques et en toute sécurité des liquides
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Support et 6 adaptateurs (adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur, adaptateur 1 canal en acier inoxydable, adaptateur 40 mm, adaptateur 8 canaux en acier inoxydable 40 mm, adaptateur 1 canal pour pointes, adaptateur 1 canal pour les pointes/le déve |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Kit de l’opérateur manuel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?