Learn More
3M™ Kit de tests Bowie & Dick pour autoclave Comply™
Code produit 16854273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 Paquets
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16854273 20 Paquets 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16854273 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000034520
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le test Bowie et Dick est effectué quotidiennement dans une chambre vide et est conçu pour montrer l’adéquation de la pénétration de la vapeur.
  • Détection aisée des défaillances conformément aux normes ISO 11140, partie 1 et partie 3
  • Le kit de test vous assure une tranquillité d’esprit et vous permet de prouver que votre stérilisateur fonctionne correctement
  • Gain de temps : le changement de couleur évident permet une interprétation facile, simple et facile à utiliser
  • Précision, cohérence, fiabilité et reproductibilité
  • Espace de stockage réduit : compact et jetable
  • Économie de coûts : le papier peut être réutilisé pour la prise de notes
  • Irréversible, pour un stockage et une traçabilité sûrs
  • Un kit de 20 feuilles vous durera un mois, ce qui vous permet d’économiser du temps sur vos commandes
Spécification
Certifications/Conformité Normes EN867-4 et ISO 11140
À utiliser avec (application) Pour les tests quotidiens en autoclave
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Type de produit Kit de test pour autoclave
Caractéristiques Produits chimiques de couleur unique, jetable
Matériau Papier
Quantité 20 Paquets
Indicateur de stérilisation Oui
Méthode de stérilisation Vapeur