Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn
Product Code. 11856204
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Nbre d’ampoules:
5
6
8
Unit Size:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Numéro du joint conique standard Nbre d’ampoules Unit Size
11856204 NS 29/32 6 1 pièce
10293951 NS 24/29 5 1 pièce
10162091 NS 24/29 6 1 pièce
10203911 NS 19/26 6 1 pièce
10254051 NS 24/29 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11856204 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 05223204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.56€
    60.94€ / 1 pièces
    Économisez 20.62€
    25% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Comprend Olives en verre
Longueur (métrique) 160 mm
Nbre d’ampoules 6
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté (3.3)