Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques noirs
Code produit 15306558 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15306558 50 mL 500 pièces
15396548 15 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15306558
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponible en noir pur pour les échantillons sensibles à la lumière. Les tubes à centrifuger coniques noirs sont munis de bouchons plats pour une utilisation facile d'une seule main. Les tubes sont autoclavables et jetables.
  • Certifié sans DNase, RNase et pyrogènes.
  • Traçabilité lot à lot grâce à un emballage facile à ouvrir.
  • Zone d'écriture et couvercles plats en polyéthylène pour un étiquetage facile.
  • Bouchons plats fixés.
Spécification
Certifications/Conformité Certifié sans DNase, RNase et pyrogènes
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Noir
Couleur Noir
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Comprend Bouchons plats attachés
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 114 mm
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 29 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 9400 ×g