Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques
Code produit 17564725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
FCR max.:
6 000 x g
7 000 x g
Conditionnement:
36 pièces
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) FCR max. Conditionnement
17564725 500 mL 6 000 x g 36 pièces
17554725 250 ml 7 000 x g 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17564725 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 332270
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour les applications nécessitant des volumes d’échantillons importants
Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ sont stériles et parfaits pour les applications nécessitant des volumes d’échantillon importants.
  • Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans DNase / RNase
  • Sans ADN humain
  • Sans BSE/TSE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 500 mL
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 6
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Conique
Longueur (métrique) 155 mm
Capacité (impériale) 16 oz.
Forme du fond Conique
Surface d’écriture Non
Diamètre (métrique) 95 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 6 000 x g