Learn More
BRAND™ Bouchon à joint conique
Code produit 10653012 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 10/19
NS 34/35
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
10653012 NS 10/19 -
10578211 NS 34/35 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10653012 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 144610
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bouchon à joint conique est doté d’une conception creuse et d’une poignée hexagonale.
  • Verre borosilicaté 3.3
  • DIN 12252
  • Creux avec poignée hexagonale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Creux avec poignée hexagonale
Joint conique standard NS 10/19
Matériau Verre borosilicaté
Forme Conique