Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques à bouchon à vis
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17715004 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Pureté ou qualité Conditionnement Conditionnement
17715004 25 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
16336485 25 ml Transparent Qualité Eppendorf (non stérile) 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 200 pièces
16346485 25 ml Transparent Nettoyage PCR non stérile 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 200 pièces
16356485 25 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
17473703 25 ml Ambré Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
15915180 15 ml Ambré Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 200 pièces
17705004 15 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (10 sachets x 50 tubes) 500 pièces
15311066 15 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (10 sachets x 50 tubes) 500 pièces
17650006 15 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (10 sachets x 50 tubes) 500 pièces
15863202 15 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (20 portoirs x 25 tubes) 500 pièces
15685357 15 ml Transparent Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) Emballage individuel 100 pièces
16366485 25 ml Transparent Nettoyage PCR non stérile 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 1 kit
15695357 50 mL Transparent Qualité ADN médico-légale Emballage individuel 48 pièces
15873202 50 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 300 tubes (12 portoirs x 25 tubes) 300 pièces
17725004 50 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (20 sachets x 25 tubes) 500 pièces
17660006 50 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (20 sachets x 25 tubes) 500 pièces
15321066 50 mL Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (20 sachets x 25 tubes) 500 pièces
15935180 50 ml Ambré Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17715004 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030122534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.25€
    85.40€ / 200 pièces
    Économisez 9.85€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eppendorf™ Les tubes coniques à bouchon à vis offrent un confinement fiable des échantillons et un stockage sans fuite. Les variantes SafeCode améliorent l'identification des échantillons, tandis que les options BioBased, fabriquées à partir de ressources renouvelables, offrent une alternative écologique sans compromettre les performances.
La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire. Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
  • Garantit un stockage étanche et protège l'intégrité des échantillons.
  • Adapté à un large éventail de tâches de laboratoire, il améliore la flexibilité.
  • Des matériaux de haute qualité pour des performances robustes et durables.
  • Sans plastifiants, biocides ni agents de démoulage.
  • Graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
  • Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
  • Disponible en formats de 15 mL, 25 mL et 50 mL.
  • L'option 2D Datamatrix (SafeCode) propose un codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons. La fonction de correction d'erreurs ECC200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 25 % de codes endommagés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificats ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, matériau USP classe 6 de première qualité
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylène
Conditionnement 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
Quantité 200 tubes
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Cylindrique
Déclaration de pureté Apyrogènes, exempts de DNase, RNase et d’ADN humain et bactérien
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 78,5 mm
Diamètre (métrique) 28.3 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 17,000 x g
Pureté ou qualité Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien