Learn More
Fisherbrand™ Câbles de raccordement
Code produit 11746348 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11746348 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11746348
Expédition estimée: 05-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câble de connexion avec fiche BNC pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides, idéal pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques.
  • Câble de connexion avec fiche BNC
  • Pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides
  • À utiliser pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques
Spécification
Concentration 1000 ppm
Types de connecteurs BNC
Type Câble de branchement
À utiliser avec (application) Agriculture et analyse de l’eau, étalonnage et électrodes ioniques
Comprend Anneau pour solution d’électrolyte
Température (métrique) en fonctionnement 0 à 50°C