Learn More
Macherey-Nagel™ Récipient
Code produit 12450380 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
50 mm
Positions:
49
81
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Positions Conditionnement
12450380 45 mm 81 1 pièce
12460380 50 mm 49 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12450380 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702514
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Bouchon inclus Oui
Couleur Bleu
Positions 81
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les flacons à col vissant N 8, N 9, N 10, les flacons à col à sertir et les flacons avec anneau à clipser N 11
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 130 mm
Comprend Couvercle transparent
Type de produit Récipient
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 130 mm