Description
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorbez les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures.Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
- Lingettes tout usage, standard de l’industrie, avec une haute capacité d’absorption et une grande propreté
- Nettoyage courant dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique et des dispositifs médicaux, entre autres
- Recommandé pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 et supérieur
- Solide et durable, même mouillées
- Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
- Pour une utilisation dans des applications non abrasives
- Lot numéroté pour la traçabilité
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Absorbance | Intrinsèque : 4,3 mL/g, Extrinsèque : 308 mL/m² |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 68 g/m2 |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 6 |
| Afficher plus |