Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™
BIOPHARMA
Code produit p-3138800 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
2700 pièces
3600 pièces
750 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15117915 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 3600 pièces
12807163 30 x 30 cm (12 x 12 in) 2700 pièces
15127915 46 x 46 cm (18 x 18 in) 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15117915 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMSI0001
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage général et l'absorption des liquides renversés. ISO Applications en salle blanche de classe 6 ou supérieure. Amplitude™ Sigma™ Les lingettes pour salles blanches sont très absorbantes, offrent une excellente durabilité et une propreté irréprochable, et sont utiles dans de nombreux contextes.
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorbez les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures.Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
  • Lingettes tout usage, standard de l’industrie, avec une haute capacité d’absorption et une grande propreté
  • Nettoyage courant dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique et des dispositifs médicaux, entre autres
  • Recommandé pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 et supérieur
  • Solide et durable, même mouillées
  • Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
  • Pour une utilisation dans des applications non abrasives
  • Lot numéroté pour la traçabilité
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance Intrinsèque : 4,3 mL/g, Extrinsèque : 308 mL/m²
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 68 g/m2
Certifications/Conformité Classe ISO 6
Structure Non-tissé hydro-enchevêtré
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Épaisseur 1 pli
Stérilité Non stérile
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.