Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Theta™
BIOPHARMA
Code produit 11942445 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11942445 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11942445 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMTH0001
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent des lingettes économiques et absorbantes pour des utilisations de nettoyage générales. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Theta™ sont fabriquées en cellulose / polyester non tissé léger. Elles sont un bon comprom
  • En polyester hydrolié / cellulose non tissée
  • Lingettes absorbantes légères économiques
  • Excellentes durabilité et absorption
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
  • Essuyage général et polissage des surfaces
  • Conçues pour une utilisation dans des applications non abrasives
Informations sur la commande
Poids de base, 51 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester cellulose hydro-enchevêtré
Absorbance Intrinsèque : 5,1ml/g ; Extrinsèque : 249ml/m² ;
Poids de base 51
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche