Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Theta™
BIOPHARMA
Code produit p-3138813 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11942445 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11942445 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMTH0001
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent des lingettes économiques et absorbantes pour des utilisations de nettoyage générales. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Theta™ sont fabriquées en cellulose / polyester non tissé léger. Elles sont un bon comprom
  • En polyester hydrolié / cellulose non tissée
  • Lingettes absorbantes légères économiques
  • Excellentes durabilité et absorption
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
  • Essuyage général et polissage des surfaces
  • Conçues pour une utilisation dans des applications non abrasives
Informations sur la commande
Poids de base, 51 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester cellulose hydro-enchevêtré
Absorbance Intrinsèque : 5,1ml/g ; Extrinsèque : 249ml/m² ;
Poids de base 51
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche