Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche résistantes Anticon100™
BIOPHARMA
Code produit 16466820 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
2 Sachets de 75 lingettes
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
16466820 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 2 Sachets de 75 lingettes 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16466820 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 492222813
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette technologie textile unique offre une capacité supérieure avec un taux d’absorbance rapide. Les lingettes pour salle blanche résistantes Contec™ Anticon 100™ sont des lingettes robustes pour les applications générales d’essuyage dans des environnements critiques ; pour les applications de classe ISO 5 et 6.
  • Fabriquées 100 % en tissu interlock à double maille polyester à filaments continus
  • La salle blanche est lavée pour minimiser les particules et les fibres des bords coupés
  • 100 % en polyester à filaments continus interlock à double m
Compliance
Testées conformément aux normes de l’industrie IEST pour une propreté constante d’un lot à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche ultra-résistante
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Certifications/Conformité Classe ISO 5 et 6
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Lingettes à usage intensif pour les applications d'essuyage général dans les environnements critiques, pour les applications ISO de classe 5 et 6 (classe 100 et 1000).
Quantité d’emballage 2 Sachets de 75 lingettes