Learn More
Descripción
- Fabriquées 100 % en tissu interlock à double maille polyester à filaments continus
- La salle blanche est lavée pour minimiser les particules et les fibres des bords coupés
- 100 % en polyester à filaments continus interlock à double m
Compliance
Testées conformément aux normes de l’industrie IEST pour une propreté constante d’un lot à l’autre.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Lingette pour salle blanche ultra-résistante |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polyester |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 5 et 6 |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| À utiliser avec (application) | Lingettes à usage intensif pour les applications d'essuyage général dans les environnements critiques, pour les applications ISO de classe 5 et 6 (classe 100 et 1000). |
| Quantité d’emballage | 2 Sachets de 75 lingettes |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?