Learn More
Contec™ CONSTIX™ Cotons-tiges
BIOPHARMA
Code produit 15304884 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la pointe:
2mm
2,5mm
5mm
5,1mm
Longueur (métrique) de la poignée:
65,7mm
76,2mm
152,4mm
Longueur (métrique) de la pointe:
7,6mm
10,2mm
13mm
13,9mm
15,2mm
Forme:
Double extrémité pointue
Double extrémité pointue, dure et tranchante
Double extrémité ronde
Écouvillon en coton rond simple
Conditionnement:
2000 pièces
3750 pièces
5000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la pointe Longueur (métrique) de la poignée Longueur (métrique) de la pointe Forme Conditionnement
15304884 5,1mm 152,4mm 15,2mm Double extrémité pointue 2000 pièces
16645544 5,1mm 76,2mm 15,2mm Double extrémité ronde 3750 pièces
16635544 5mm 76,2mm 13mm Double extrémité pointue 3750 pièces
16655544 2,5mm 65,7mm 13,9mm Double extrémité ronde 5000 pièces
16665544 2mm 76,2mm 7,6mm Double extrémité pointue, dure et tranchante 5000 pièces
16675544 2,5mm 76,2mm 10,2mm Écouvillon en coton rond simple 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15304884 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SC9
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués avec les fibres de coton discontinues les plus longues et un simple liant de méthylcellulose. CONSTIX™ Les cotons-tiges produisent de très faibles quantités de résidus, de particules et de fibres extractibles.
  • Les écouvillons de coton les plus fins, les plus lisses et les plus propres disponibles à ce jour
  • Absorbent la plupart des solvants courants, y compris l’alcool isopropylique et l’acétone
  • Utilisation dans des applications critiques, notamment la fabrication de lecteurs de disques et l’optique de haut niveau
  • Parfaits pour une utilisation avec des solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,09 in
Longueur (impériale) 5,9 in
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans certaines des applications les plus critiques, notamment la fabrication de disques durs et l’optique de haut niveau
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,3mm
Longueur (métrique) 152,4mm
Longueur (impériale) de la poignée 6 po
Longueur (métrique) de la poignée 152,4mm
Matériau Coton
Forme Double extrémité pointue
Largeur (impériale) de la tête 0,20 in
Largeur (métrique) de la tête 5,1mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,6 in
Longueur (métrique) de la pointe 15,2mm
Largeur (métrique) de la pointe 10 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,2 in
Diamètre (métrique) de la pointe 5,1mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,20 in
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif À base aqueuse
Matériau de la poignée Papier roulé
Type de pointe Rond
Matériau de la pointe Coton