Description
- Polyester étanche à usage unique
- Assure un faible niveau de particules, ce qui est essentiel pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
- Très absorbant, ce qui assure une bonne couverture uniforme du désinfectant ou de l’IPA
- Le bord à prise facile du patin de nettoyage garantit que le tampon s’adapte convenablement sur le support
- Serviettes de nettoyage stériles avec des options sèches et présaturées
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampon de nettoyage |
| Longueur (impériale) | 7,5 po |
| Longueur (métrique) | 19 cm |
| Largeur (impériale) | 2,7 in |
| Largeur (métrique) | 7 cm |
| Matériau | Polyester ouatiné |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Films rigides et flexibles, demi-combinaisons (CAI, CACI), systèmes de barrières à accès restreint (RABS), lignes de remplissage, hottes à flux laminaire (LAF), enceintes de biosécurité (BSC), boîtes à gants, incubateurs |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?