Description
- Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
- Doté d'une plaque thermoformée semi-rigide qui s'enclenche facilement sur le cadre de la tête de balai.
- Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
- Les têtes de balai sont composées d'une éponge absorbante jetable laminée sur un tissu tricoté en polyester filamenteux et munies d'une plaque thermoformée qui s'enclenche facilement. VertiKlean matériel pour balais
- Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
- Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
- Les têtes de balai stériles sont validées stériles par AAMI Lignes directrices ISO 11137
- L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
Informations sur la commande
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
Spécification
Spécification
| Dimensions | 9,5 x 5 in (24 x 13 cm) |
| Type de produit | Tête d’essoreuse |
| Code couleur | Blanc |
| Type de tête | Bord scellé |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 1/sachet, 40 sachets/boîte. |
| À utiliser avec (application) | Système de lavage de murs |
| Color-coded | Non |
| Afficher plus |