Learn More
Corning™ Portoir de flacons réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™
BIOPHARMA
Code produit 15542771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15542771 12 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15542771 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    162.57€ / 1 pièces
    Économisez 13.43€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contrôle la vitesse de congélation à -1 °C/minute lorsqu'il est placé dans un congélateur à -80 °C.
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
  • Simplicité d’utilisation
  • Congélation sans alcool ni liquide
  • Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
  • Récupération et viabilité cellulaires élevées
  • Reproductibilité
  • Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Récupération élevée de cellules, viabilité cellulaire
Couleur Violet
Matériau Mousse
Forme Rond
Type Boîte pour congélateur
Capacité 12 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml)
Quantité 1/Paquet, 1/Carton
Poids (métrique) 0,19 kg