Learn More
Corning™ Portoir réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™ FTS30
BIOPHARMA
Code produit 15522781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Rose
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15522781 Vert 1 pièce
15502781 Violet 1 pièce
15512781 Orange 1 pièce
15532781 Rose 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15522781 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00€
    557.20€ / 1 pièces
    Économisez 46.80€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons atteignent un profil de congélation uniforme et reproductible de - 1°C / minute et les profils thermiques sont hautement reproductibles.
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
  • Simplicité d’utilisation
  • Congélation sans alcool ni liquide
  • Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
  • Récupération et viabilité cellulaires élevées
  • Reproductibilité
  • Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Matériau Mousse de polyéthylène
Forme Rond
Type Boîte pour congélateur
Capacité 30 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml)
Quantité 1/Paquet, 1/Carton
Dimensions (L x l) 16,5 x 11,5 cm
Longueur (métrique) 16,5 cm
Largeur (métrique) 11,5 cm
Diamètre (métrique) du puits 12,7 mm
Poids (métrique) 1 kg